2-(Phenylthio)acetamide 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR927470-1G OR927470-5G
APOSOR927470-1GEA 1430 DKK
APOSOR927470-1G APOSOR927470-5G
2-(Phenylthio)acetamide 95%
2-(Phenylthio)acetamide
Formel: C₈H₉NOS
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00040684
CAS-nummer: 22446-20-4