1-(Pyridin-2-yl)cyclopropanecarboxylic acid 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR927460-1G OR927460-250MG OR927460-5G
APOSOR927460-1GEA 1380 DKK
APOSOR927460-1G APOSOR927460-250MG APOSOR927460-5G
1-(Pyridin-2-yl)cyclopropanecarboxylic acid 96%
1-(Pyridin-2-yl)cyclopropanecarboxylic acid
Formel: C₉H₉NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09864786
CAS-nummer: 162960-26-1