2-Ethyl-4,6-dihydroxypyrimidine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR927450-1G OR927450-250MG
APOSOR927450-1GEA 273 DKK
APOSOR927450-1G APOSOR927450-250MG
2-Ethyl-4,6-dihydroxypyrimidine 95%
2-Ethyl-4,6-dihydroxypyrimidine
Formel: C₆H₈N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09907955
CAS-nummer: 3709-98-6