6-Bromo-4-iodoquinoline 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR927338-1G OR927338-5G OR927338-250MG
APOSOR927338-1GEA 785 DKK
APOSOR927338-1G APOSOR927338-5G APOSOR927338-250MG
6-Bromo-4-iodoquinoline 97%
6-Bromo-4-iodoquinoline
Formel: C₉H₅BrIN
Molekylvægt: 333.9512 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08437008
CAS-nummer: 927801-23-8