(4-Methylfurazan-3-yl)acetic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR927310-1G OR927310-250MG
APOSOR927310-1GEA 6490 DKK
APOSOR927310-1G APOSOR927310-250MG
(4-Methylfurazan-3-yl)acetic acid 95%
(4-Methylfurazan-3-yl)acetic acid
Formel: C₅H₆N₂O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06010348
CAS-nummer: 15323-69-0