1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine-6-carboxylic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR927275-1G OR927275-250MG
APOSOR927275-1GEA 1310 DKK
APOSOR927275-1G APOSOR927275-250MG
1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine-6-carboxylic acid 95%
1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine-6-carboxylic acid
Formel: C₈H₆N₂O₂
Molekylvægt: 162.15 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08272223
CAS-nummer: 898746-35-5