3-(Chloromethyl)-5-cyclopropylisoxazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR927159-1G OR927159-5G
APOSOR927159-1GEA 763 DKK
APOSOR927159-1G APOSOR927159-5G
3-(Chloromethyl)-5-cyclopropylisoxazole
3-(Chloromethyl)-5-cyclopropylisoxazole
Formel: C₇H₈ClNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11053990
CAS-nummer: 1060817-59-5