Vinyl crotonate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR927024-100G OR927024-25G OR927024-500G
APOSOR927024-100GEA 2030 DKK
APOSOR927024-100G APOSOR927024-25G APOSOR927024-500G
Vinyl crotonate 95%
Vinyl crotonate
Formel: C₆H₈O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00009288
CAS-nummer: 14861-06-4