C-(3,5-Dimethyl-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)methylamine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR9270-1G OR9270-250MG
APOSOR9270-1GEA 3460 DKK
APOSOR9270-1G APOSOR9270-250MG
C-(3,5-Dimethyl-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)methylamine 95%
C-(3,5-Dimethyl-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)methylamine
Formel: C₁₂H₁₅N₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02055795
CAS-nummer: 879896-52-3