4-Methyloxindole 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR926913-1G OR926913-5G
APOSOR926913-1GEA 513 DKK
APOSOR926913-1G APOSOR926913-5G
4-Methyloxindole 98%
4-Methyloxindole
Formel: C₉H₉NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09835631
CAS-nummer: 13220-46-7