6-Chloro-quinolin-4-ylamine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR926895-1G OR926895-5G
APOSOR926895-1GEA 2460 DKK
APOSOR926895-1G APOSOR926895-5G
6-Chloro-quinolin-4-ylamine 95%
6-Chloro-quinolin-4-ylamine
Formel: C₉H₇ClN₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06658304
CAS-nummer: 20028-60-8