5-Chloroisoindoline-1,3-dione 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR926828-1G OR926828-250MG OR926828-5G
APOSOR926828-1GEA 183 DKK
APOSOR926828-1G APOSOR926828-250MG APOSOR926828-5G
5-Chloroisoindoline-1,3-dione 95%
5-Chloroisoindoline-1,3-dione
Formel: C8H4ClNO2
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08703319
CAS-nummer: 7147-90-2