6-Methylimidazo[1,2-a]pyridine-2-carbaldehyde 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR926815-100MG OR926815-250MG
APOSOR926815-100MGEA 1640 DKK
APOSOR926815-100MG APOSOR926815-250MG
6-Methylimidazo[1,2-a]pyridine-2-carbaldehyde 95%
6-Methylimidazo[1,2-a]pyridine-2-carbaldehyde
Formel: C₉H₈N₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD05863353
CAS-nummer: 202348-55-8