2-(4-Methylpiperazin-1-ylmethyl)benzylamine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: {2-[(4-Methylpiperazin-1-yl)methyl]phenyl}methylamine
OR9268-1G OR9268-5G
APOSOR9268-1GEA 1860 DKK
APOSOR9268-1G APOSOR9268-5G
2-(4-Methylpiperazin-1-ylmethyl)benzylamine 97%
2-(4-Methylpiperazin-1-ylmethyl)benzylamine
Formel: C₁₃H₂₁N₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
CAS-nummer: 879896-50-1