5-Methoxy-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine-2-carboxylic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR926791-100MG OR926791-1G OR926791-250MG
APOSOR926791-100MGEA 872 DKK
APOSOR926791-100MG APOSOR926791-1G APOSOR926791-250MG
5-Methoxy-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine-2-carboxylic acid 95%
5-Methoxy-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine-2-carboxylic acid
Formel: C₉H₈N₂O₃
Molekylvægt: 192.18 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08448208
CAS-nummer: 17288-36-7