N,N,3,5-Tetramethylanilin 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: N,N-Dimethyl-3,5-xylidine, 3,5,N,N-Tetramethylaniline, 3,5-Dimethyl-N,N-dimethylaniline
OR926672-100G OR926672-25G OR926672-5G
APOSOR926672-100GEA 3030 DKK
APOSOR926672-100G APOSOR926672-25G APOSOR926672-5G
N,N,3,5-Tetramethylanilin 95%
N,N,3,5-Tetramethylanilin
Formel: C₁₀H₁₅N
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008307
CAS-nummer: 4913-13-7