Thiophene-2-carboxaldehyde diethylacetal 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 2-(Diethoxymethyl)thiophene
OR926523-1G OR926523-5G
APOSOR926523-1GEA 933 DKK
APOSOR926523-1G APOSOR926523-5G
Thiophene-2-carboxaldehyde diethylacetal 95%
Thiophene-2-carboxaldehyde diethylacetal
Formel: C₉H₁₄O₂S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11109382
CAS-nummer: 13959-97-2