1-(3-Cyanopropyl)pyrrolidine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 4-Pyrrolidinobutyronitrile, 1-Pyrrolidinebutanenitrile, 1-Pyrrolidinebutyronitrile
OR926503-100G OR926503-25G
APOSOR926503-100GEA 2400 DKK
APOSOR926503-100G APOSOR926503-25G
1-(3-Cyanopropyl)pyrrolidine 95%
1-(3-Cyanopropyl)pyrrolidine
Formel: C₈H₁₄N₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003183
CAS-nummer: 35543-25-0