2-Chlor-4-nitrotoluen 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR926495-100G OR926495-500G
APOSOR926495-100GEA 462 DKK
APOSOR926495-100G APOSOR926495-500G
2-Chlor-4-nitrotoluen 98%
2-Chlor-4-nitrotoluen
Formel: C₇H₆ClNO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007210
CAS-nummer: 121-86-8