2-Oxoindoline-3-carbaldehyde, Technical Grade
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR926453-1G OR926453-5G
APOSOR926453-1GEA 371 DKK
APOSOR926453-1G APOSOR926453-5G
2-Oxoindoline-3-carbaldehyde, Technical Grade
2-Oxoindoline-3-carbaldehyde
Formel: C₉H₇NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00463399
CAS-nummer: 78610-70-5