1-Ethyl-1H-indole-4-carbaldehyde 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR926423-1G OR926423-250MG
APOSOR926423-1GEA 2840 DKK
APOSOR926423-1G APOSOR926423-250MG
1-Ethyl-1H-indole-4-carbaldehyde 95%
1-Ethyl-1H-indole-4-carbaldehyde
Formel: C₁₁H₁₁NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09455239
CAS-nummer: 894852-86-9