5-Methylthiazole-4-carboxylic acid ethyl ester 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR926418-1G OR926418-250MG
APOSOR926418-1GEA 589 DKK
APOSOR926418-1G APOSOR926418-250MG
5-Methylthiazole-4-carboxylic acid ethyl ester 97%
5-Methylthiazole-4-carboxylic acid ethyl ester
Formel: C₇H₉NO₂S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18427704
CAS-nummer: 61323-26-0