3-(Methylthio)benzoesyre 98+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR9264-1G OR9264-25G OR9264-5G
APOSOR9264-1GEA 164 DKK
APOSOR9264-1G APOSOR9264-25G APOSOR9264-5G
3-(Methylthio)benzoesyre 98+%
3-(Methylthio)benzoesyre
Formel: C₈H₈O₂S
Molekylvægt: 168.22 g/mol
Smeltepunkt: 126…130 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00156993
CAS-nummer: 825-99-0