3-Methyl-2-phenylpyridin 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR926358-1G
OR926358-25G
OR926358-5G
APOSOR926358-1GEA
0
DKK
APOSOR926358-1G
APOSOR926358-25G
APOSOR926358-5G
3-Methyl-2-phenylpyridin 95%
3-Methyl-2-phenylpyridine
Formel:
C₁₂H₁₁N Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00006283 CAS-nummer: 10273-90-2 |