3-Chloroquinoline 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR926222-1G OR926222-5G
APOSOR926222-1GEA 0 DKK
APOSOR926222-1G APOSOR926222-5G
3-Chloroquinoline 98%
3-Chloroquinoline
Formel: C9H6ClN
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00234489
CAS-nummer: 612-59-9