Ethyl-2,4-dimethylpyrimidine-5-carboxylate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR926136-10G OR926136-1G OR926136-5G
APOSOR926136-10GEA 6050 DKK
APOSOR926136-10G APOSOR926136-1G APOSOR926136-5G
Ethyl-2,4-dimethylpyrimidine-5-carboxylate 95%
Ethyl-2,4-dimethylpyrimidine-5-carboxylate
Formel: C₉H₁₂N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00234561
CAS-nummer: 2226-86-0