3,5-Dimethyl-1H-indole-2-carbaldehyde 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR926109-1G OR926109-5G
APOSOR926109-1GEA 1640 DKK
APOSOR926109-1G APOSOR926109-5G
3,5-Dimethyl-1H-indole-2-carbaldehyde 95%
3,5-Dimethyl-1H-indole-2-carbaldehyde
Formel: C₁₁H₁₁NO
Molekylvægt: 173.22 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07643177
CAS-nummer: 1463-67-8