4,4-Dimethyl-3-oxopentanal 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR926089-1G OR926089-25G OR926089-5G
APOSOR926089-1GEA 763 DKK
APOSOR926089-1G APOSOR926089-25G APOSOR926089-5G
4,4-Dimethyl-3-oxopentanal 95%
4,4-Dimethyl-3-oxopentanal
Formel: C₇H₁₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00042806
CAS-nummer: 23459-13-4