trans-1,2-Diaminocyclohexan-N,N,N',N'-tetra eddikesyre monohydrat
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Titriplex® IV
OR926084-25G OR926084-100G
APOSOR926084-25GEA 175 DKK
APOSOR926084-25G APOSOR926084-100G
trans-1,2-Diaminocyclohexan-N,N,N',N'-tetra eddikesyre monohydrat
trans-1,2-Diaminocyclohexan-N,N,N',N'-tetra eddikesyre monohydrat
Formel: C₁₄H₂₂N₂O₈·1H₂O
Molekylvægt: 364.35 g/mol
Smeltepunkt: 213…216 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00149243
CAS-nummer: 125572-95-4