3,5-Dimethylpyrazin-2-ol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR926083-10G OR926083-1G OR926083-5G
APOSOR926083-10GEA 3780 DKK
APOSOR926083-10G APOSOR926083-1G APOSOR926083-5G
3,5-Dimethylpyrazin-2-ol 95%
3,5-Dimethylpyrazin-2-ol
Formel: C6H8N2O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
CAS-nummer: 60187-00-0