(3-Benzyloxypropyl)triphenylphosphonium bromide 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR926016-1G OR926016-5G
APOSOR926016-1GEA 545 DKK
APOSOR926016-1G APOSOR926016-5G
(3-Benzyloxypropyl)triphenylphosphonium bromide 97%
(3-Benzyloxypropyl)triphenylphosphonium bromide
Formel: C₂₈H₂₈BrOP
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00191781
CAS-nummer: 54314-85-1