5-Ethyl-2-thioxo-2,3-dihydropyrimidin-4(1H)-one 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR926014-1G OR926014-250MG
APOSOR926014-1GEA 796 DKK
APOSOR926014-1G APOSOR926014-250MG
5-Ethyl-2-thioxo-2,3-dihydropyrimidin-4(1H)-one 95%
5-Ethyl-2-thioxo-2,3-dihydropyrimidin-4(1H)-one
Formel: C6H8N2OS
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00079592
CAS-nummer: 34171-37-4