4-Chloro-5,7-dihydro-6H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-6-one 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR925978-1G OR925978-5G
APOSOR925978-1GEA 452 DKK
APOSOR925978-1G APOSOR925978-5G
4-Chloro-5,7-dihydro-6H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-6-one 96%
4-Chloro-5,7-dihydro-6H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-6-one
Formel: C₆H₄ClN₃O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09832903
CAS-nummer: 346599-63-1