2-Methylthiazole-5-methanol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR925922-1G OR925922-250MG OR925922-5G
APOSOR925922-1GEA 1350 DKK
APOSOR925922-1G APOSOR925922-250MG APOSOR925922-5G
2-Methylthiazole-5-methanol 95%
2-Methylthiazole-5-methanol
Formel: C₅H₇NOS
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12912988
CAS-nummer: 56012-38-5