tert-Butyl-2-oxoazetidine-1-carboxylate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR925839-1G OR925839-250MG
APOSOR925839-1GEA 3770 DKK
APOSOR925839-1G APOSOR925839-250MG
tert-Butyl-2-oxoazetidine-1-carboxylate 95%
tert-Butyl-2-oxoazetidine-1-carboxylate
Formel: C₈H₁₃NO₃
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD08751345
CAS-nummer: 1140510-99-1