5-Cyclopropyl-isoxazole-3-carboxylic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 5-Cyclopropylisoxazole-3-carboxylic acid
OR925637-1G OR925637-5G
APOSOR925637-1GEA 458 DKK
APOSOR925637-1G APOSOR925637-5G
5-Cyclopropyl-isoxazole-3-carboxylic acid 95%
5-Cyclopropyl-isoxazole-3-carboxylic acid
Formel: C₇H₇NO₃
Molekylvægt: 153.14 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD05668325
CAS-nummer: 110256-15-0