2-Cyclohexylethylamine hydrochloride 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: (2-Aminoethyl)cyclohexane hydrochloride, 2-Cyclohexylethylamine hydrochloride
OR925622-1G OR925622-5G
APOSOR925622-1GEA 1130 DKK
APOSOR925622-1G APOSOR925622-5G
2-Cyclohexylethylamine hydrochloride 95%
2-Cyclohexylethylamine hydrochloride
Formel: C₈H₁₈ClN
Molekylvægt: 163.688 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01734731
CAS-nummer: 5471-55-6