2-(Thiazol-4-yl)acetic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR925603-1G OR925603-5G
APOSOR925603-1GEA 796 DKK
APOSOR925603-1G APOSOR925603-5G
2-(Thiazol-4-yl)acetic acid 97%
2-(Thiazol-4-yl)acetic acid
Formel: C₅H₅NO₂S
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD09991935
CAS-nummer: 7504-44-1