1-(3-Chloro-2-pyridinyl)piperazine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR925578-10G OR925578-1G OR925578-5G
APOSOR925578-10GEA 6980 DKK
APOSOR925578-10G APOSOR925578-1G APOSOR925578-5G
1-(3-Chloro-2-pyridinyl)piperazine 98%
1-(3-Chloro-2-pyridinyl)piperazine
Formel: C₉H₁₂ClN₃
Molekylvægt: 197.67 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08061034
CAS-nummer: 87394-55-6