6-Acetyl-2-Benzoxazolinone 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR925460-1G OR925460-5G
APOSOR925460-1GEA 162 DKK
APOSOR925460-1G APOSOR925460-5G
6-Acetyl-2-Benzoxazolinone 95%
6-Acetyl-2-Benzoxazolinone
Formel: C₉H₇NO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01664312
CAS-nummer: 54903-09-2