2-Methoxynaphthalen 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR925439-100G OR925439-500G
APOSOR925439-100GEA 183 DKK
APOSOR925439-100G APOSOR925439-500G
2-Methoxynaphthalen 95%
2-Methoxynaphthalen
Formel: C₁₁H₁₀O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004061
CAS-nummer: 93-04-9