N-Methyl-1-phenylpropylamine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: (1-Methylaminopropyl)benzene
OR925403-10G OR925403-1G OR925403-5G
APOSOR925403-10GEA 7250 DKK
APOSOR925403-10G APOSOR925403-1G APOSOR925403-5G
N-Methyl-1-phenylpropylamine 95%
N-Methyl-1-phenylpropylamine
Formel: C₁₀H₁₅N
Molekylvægt: 149.24 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04038424
CAS-nummer: 7713-71-5