4,4'-Bipiperidine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR925367-1G OR925367-5G
APOSOR925367-1GEA 1350 DKK
APOSOR925367-1G APOSOR925367-5G
4,4'-Bipiperidine 98%
4,4'-Bipiperidine
Formel: C₁₀H₂₀N₂
Molekylvægt: 168.28 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01104315
CAS-nummer: 15336-72-8