1-sec-Butyl-4-nitrobenzen 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR925365-1G OR925365-25G OR925365-5G
APOSOR925365-1GEA 0 DKK
APOSOR925365-1G APOSOR925365-25G APOSOR925365-5G
1-sec-Butyl-4-nitrobenzen 95%
1-sec-Butyl-4-nitrobenzen
Formel: C₁₀H₁₃NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00130025
CAS-nummer: 4237-40-5