cis-1,2,3,6-Tetrahydrophthalicanhydrid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR925364-100G OR925364-500G
APOSOR925364-100GEA 183 DKK
APOSOR925364-100G APOSOR925364-500G
cis-1,2,3,6-Tetrahydrophthalicanhydrid 95%
Formel: C₈H₈O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00005916
CAS-nummer: 935-79-5