1-Naphthoyl cyanide 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 1-Naphthalenecarbonyl Cyanide
OR925363-10G OR925363-1G OR925363-5G
APOSOR925363-10GEA 6650 DKK
APOSOR925363-10G APOSOR925363-1G APOSOR925363-5G
1-Naphthoyl cyanide 95%
1-Naphthoyl cyanide
Formel: C₁₂H₇NO
Molekylvægt: 181.19 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00060239
CAS-nummer: 14271-86-4