Diethylamin, HCl 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Diethylammonium chloride
OR925271-5KG OR925271-1KG OR925271-250G
APOSOR925271-5KGEA 4150 DKK
APOSOR925271-5KG APOSOR925271-1KG APOSOR925271-250G
Diethylamin, HCl 99%
Diethylamin, HCl
Formel: C₄H₁₂ClN
Kogepunkt: 320…330 °C/760mmHg
Smeltepunkt: 227…230 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00012499
CAS-nummer: 660-68-4