2,5-Dimethoxytoluen 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR925248-25G OR925248-5G
APOSOR925248-25GEA 719 DKK
APOSOR925248-25G APOSOR925248-5G
2,5-Dimethoxytoluen 95%
2,5-Dimethoxytoluen
Formel: C₉H₁₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00041901
CAS-nummer: 24599-58-4