2-(Cyclohexylaminomethyl)pyridine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: N-(2-Pyridylmethyl)cyclohexylamine, N-Cyclohexyl-2-picolylamine
OR925247-1G OR925247-5G
APOSOR925247-1GEA 1370 DKK
APOSOR925247-1G APOSOR925247-5G
2-(Cyclohexylaminomethyl)pyridine 95%
2-(Cyclohexylaminomethyl)pyridine
Formel: C₁₂H₁₈N₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01135534
CAS-nummer: 68339-45-7