3-Chloro-2,6-xylidine hydrochloride 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 3-Chloro-2,6-dimethylaniline hydrochloride
OR925208-25G OR925208-5G
APOSOR925208-25GEA 1430 DKK
APOSOR925208-25G APOSOR925208-5G
3-Chloro-2,6-xylidine hydrochloride 97%
3-Chloro-2,6-xylidine hydrochloride
Formel: C₈H₁₁Cl₂N
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02683075
CAS-nummer: 72725-98-5